Learn More
2-oxo-2-phénylacétate de méthyle (benzoylformiate de méthyle), Mikromol™
Code produit 17972076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17972076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17972076 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0834.07
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
2-oxo-2-phénylacétate de méthyle (benzoylformiate de méthyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
CAS 15206-55-0
Noms d’analytes ou de composants Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C9 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Glycopyrronium Bromide Imp. H (EP), Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Methyl Benzoylformate, Glycopyrronium Bromide Impurity H, Glycopyrronium Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-oxo-2-phénylacétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Quantité 100 mg
Poids de la formule 164,0473 g/mol