Learn More
acétate de méthyle 2-phényl-2-(pyridin-2-yl), Mikromol™
Description
acétate de méthyle 2-phényl-2-(pyridin-2-yl)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| CAS | 26483-64-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H13 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Methyl 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetate, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetic Acid Methyl Ester, 2-Pyridineacetic acid, alpha-phenyl-, methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13NO2/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12/h2-10,13H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| Nom IUPAC | metil 2-fenil-2-piridin-2-ilacetato |
| Afficher plus |