Learn More
Méthyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropanoate, Mikromol™
Code produit 30050078
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050078 25 mg 25mg
17948484 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050078 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1489.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropanoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Noms d’analytes ou de composants Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H17 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, (alphaR,betaS)-, Benzenepropanoic acid, beta-(benzoylamino)-alpha-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC méthyl (2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phénylpropanoate
Poids moléculaire (g/mol) 299.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 299,1158 g/mol