Learn More
Sulfate d'hydrogène de méthyle (2RS)-(2-chlorophényl)[4,7-dihydrothiéno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acétate, Mikromol™
Code produit 30462410
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462410 4 x 25 mg -
17904216 100 mg 100mg
17972106 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462410 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0455.1300254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfate d'hydrogène de méthyle (2RS)-(2-chlorophényl)[4,7-dihydrothiéno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acétate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate
CAS 2137493-39-9
Noms d’analytes ou de composants Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H16 Cl N O2 S . H2 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. B (EP), Clopidogrel Imp. B (EP), Clopidogrel USP Related Compound B, Clopidogrel USP RC B, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Imp. B (EP) as Racemate Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Related Compound B as Sulfate, Clopidogrel Hydrogen Sulfate Impurity B as racemic Hydrogen Sulfate, Clopidogrel Impurity B as racemic Hydrogen Sulfate
Formule InChI InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acétate de méthyle 2-(2-chlorophényl)-2-(5,7-dihydro-4H-thiéno[2,3-c]pyridin-6-yl) ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 419.9
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 419.0264 g/mol