Learn More
3-[[(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino]-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle (composé bromé), Mikromol
Code produit 30459942
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459942 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459942 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0369.100025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[[(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino]-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle (composé bromé), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-([(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino)-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS 1160919-46-9
Noms d’analytes ou de composants Methyl 3-([(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino)-4-methylthiophene-2-carboxylate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H12 Br N O3 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Articaine Hydrochloride Imp. J (EP), Articaine Imp. J (EP), Methyl 3-[[(2RS)-2-Bromopropanoyl]amino]-4-methylthiophene-2-carboxylate, Bromo Compound of Articaine, Articaine Hydrochloride Impurity J, Articaine Impurity J
Formule InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)c1scc(C)c1NC(=O)C(C)Br
Nom IUPAC 3-(2-bromopropanoylamino)-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 306.18
Quantité 25 mg
Poids de la formule 304.9721 g/mol