Learn More
Méthyl 3,4,5-triméthoxybenzoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081788
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11403924
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11933.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1916-07-0 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1916-07-0
Formule moléculaire C11H14O5
Poids moléculaire (g/mol) 226.228
Numéro MDL MFCD00008431
Clé InChI KACHFMOHOPLTNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethylgallic acid methyl ester, methyl tri-o-methylgallate, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-, methyl ester, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, unii-qfp1lsc7tk, 3,4,5-trimethoxybenzoic acid, methyl ester, qfp1lsc7tk, methyl3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 3,4,5-trimethoxy benzoate, acmc-209ev8
CID PubChem 15956
Nom IUPAC Méthyl3,4,5-triméthoxybenzoate
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate
Point de fusion 81°C to 85°C
Point d’ébullition 274°C to 275°C
Quantité 25 g
Beilstein 2218156
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté ≥98%