Learn More
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
Description
Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| CAS | 1916-07-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C11 H14 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Trimebutine Imp. C (EP), Trimethoprim Imp. H (EP), Methyl 3,4,5-Trimethoxybenzoate, Trimebutine Maleate Impurity C, Trimethoprim Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-13-8-5-7(11(12)16-4)6-9(14-2)10(8)15-3/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate |
| Afficher plus |