Learn More
Benzoate de méthyle 3,5 -bis(trifluorométhyl), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11460067
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11460067
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20990.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26107-80-2
Formule moléculaire C10H6F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.146
Numéro MDL MFCD00052317
Clé InChI LTYNBDAJUXZFHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, methyl 3,5-di trifluoromethyl benzoate radical, methyl3,5-bis trifluoromethyl benzoate, methyl 3,5-di trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem4989, acmc-209ygc, rarechem al bf 0207, buttpark 89\07-68, methyl 3,5-dicf3-benzoate radical
CID PubChem 141265
Nom IUPAC 3,5-Bis(trifluorométhyl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Point d’ébullition 85°C to 87°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 272.15
Pourcentage de pureté 98%