Learn More
Méthyle 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15452226
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité unitSize
15452226 1 g 1g
15462226 5 g 5g
2 options
Code produit. 15452226
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H55657.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1458-01-1
Formule moléculaire C6H7ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.60
Numéro MDL MFCD01928388
Clé InChI KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-4kat2q9chl, methyl 3,5-diamino-6-chloro-2-pyrazinecarboxylate, 4kat2q9chl, methyl 3, 5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, pyrazinecarboxylic acid, 3,5-diamino-6-chloro-, methyl ester, methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate, 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem11053, acmc-209cvs, methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxylate
CID PubChem 73827
Nom IUPAC methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Point de fusion 211°C to 215°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.6
Pourcentage de pureté 98%