Learn More
Méthyle 3,5-diméthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081483
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11440383
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11486.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2150-37-0
Formule moléculaire C10H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 196.20
Numéro MDL MFCD00008432
Clé InChI YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
CID PubChem 75074
Nom IUPAC 3,5-diméthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 298°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 10 g
Beilstein 2693126
Poids de la formule 196.2
Pourcentage de pureté 98%