Learn More
Méthyl 3-amino-4-iodobenzoate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7028404
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11471727
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25699.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 412947-54-7 | C8H8INO2 | 277.061 g/mol
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 3-amino-4-iodobenzoate est une importante matière première et intermédiaire utilisée en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les champs de matières tinctoriales.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans l’obscurité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 412947-54-7
Formule moléculaire C8H8INO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.061
Numéro MDL MFCD08064225
Clé InChI WJEBNIVVLJEIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-iodo-, methyl ester, methyl3-amino-4-iodobenzoate, pubchem10509, acmc-209ygt, ksc495i4l, methyl-3-amino-4-iodobenzoate, methyl 3-amino-4-iodo-benzoate, 3-amino-4-iodo-benzoic acid methyl ester
CID PubChem 21628210
Nom IUPAC Méthyl 3-amino-4-iodobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
Point de fusion 134°C to 136°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.06
Pourcentage de pureté 97%