Learn More
3-amino-4-méthylbenzoate de méthyle, Mikromol™
Code produit 30051777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051777 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051777 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3374.160025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-amino-4-méthylbenzoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
CAS 18595-18-1
Noms d’analytes ou de composants Methyl 3-amino-4-methyl-benzoate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C9 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nilotinib EP impurity B
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
Nom IUPAC metil 3-amino-4-metil-benzoato
Poids moléculaire (g/mol) 165.189
Quantité 25 mg
Poids de la formule 165,079 g/mol