Learn More
3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle (3-aminoarticaine), Mikromol™
Description
3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle (3-aminoarticaine)
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine) |
| CAS | 85006-31-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate (3-Aminoarticaine) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H9 N O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Articaine Hydrochloride Imp. I (EP), Articaine Imp. I (EP), Methyl 3-Amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-Aminoarticaine, Articaine Hydrochloride Impurity I, Articaine Impurity I |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1scc(C)c1N |
| Nom IUPAC | 3-amino-4-méthylthiophène-2-carboxylate de méthyle |
| Show More |