Learn More
3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle, Mikromol™
Description
3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate |
| CAS | 1458-18-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H5 Cl2 N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester, Pyrazinecarboxylic acid, 3-amino-5,6-dichloro-, methyl ester (7CI,8CI,9CI), 3-Amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylic acid methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11) |
| SMILES | COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N |
| Nom IUPAC | 3-amino-5,6-dichloro-pyrazine-2-carboxylate de méthyle |
| Afficher plus |