Learn More
3-aminobut-2-énoate de méthyle, Mikromol™
Description
3-aminobut-2-énoate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Aminobut-2-enoate |
| CAS | 14205-39-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 3-Aminobut-2-enoate |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Methyl 3-Aminobut-2-enoate, Nifedipine Imp. D (EP), Nifedipine Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+ |
| SMILES | COC(=O)\C=C(/C)\N |
| Nom IUPAC | méthyl (E)-3-aminobut-2-énoate |
| Afficher plus |