Learn More
Méthyle 3-bromo-4-méthylbenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027540
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11435807
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24372.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104901-43-1
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00144769
Clé InChI MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
CID PubChem 7015747
Nom IUPAC méthyl 3-bromo-4-méthylbenzoate
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 99%