Learn More
3-cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate de méthyle, Mikromol™
Description
acrylate de 3-cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)méthyle
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| CAS | 105392-26-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H12 Cl2 F N O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Benzenepropanoic acid, 2,4-dichloro-α-[(cyclopropylamino)methylene]-5-fluoro-β-oxo-, methyl ester, Methyl 3-Cyclopropylamino-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)acrylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=CNC1CC1)C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl |
| Nom IUPAC | méthyl 3-(cyclopropylamino)-2-(2,4-dichloro-5-fluorobenzoyl)prop-2-énoate |
| Show More |