Learn More
3-diméthylamino-2-méthylpropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024416
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11439336
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19034.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10205-34-2 | C7H16NO2 | 146.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10205-34-2
Formule moléculaire C7H16NO2
Poids moléculaire (g/mol) 146.21
Numéro MDL MFCD00044842
Clé InChI DDLJXUCYCFDNCA-ZCFIWIBFSA-O
CID PubChem 112023
SMILES COC(=O)[C@H](C)C[NH+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Indice de réfraction 1.419
Quantité 10 g
Beilstein 1755266
Synonyme methyl 3-dimethylamino-2-methylpropanoate, methyl 3-dimethylamino-2-methylpropionate, methyl .beta.-dimethylaminoisobutyrate, methyl beta-dimethylamino isobutyrate, 3-dimethylamino-2-methylpropionic acid methyl ester, 3-dimethylamino-2-methyl-propionic acid methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-,methyl ester, propanoic acid, 3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester, propanoic acid,3-dimethylamino-2-methyl-, methyl ester
Nom IUPAC [(2R)-3-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]dimethylazanium
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 98%