Learn More
Méthyle 3-hydroxy-2-naphthoate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333576
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11333576
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14533.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 883-99-8
Formule moléculaire C12H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.209
Numéro MDL MFCD00004099
Clé InChI YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
CID PubChem 70163
Nom IUPAC 3-hydroxynaphtalène-2-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
Point de fusion 72°C to 74°C
Point d’ébullition 205°C to 207°C (160 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1074526
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté ≥98%