Learn More
3-hydroxybenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123491
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19438-10-9
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00002295
Clé InChI YKUCHDXIBAQWSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-hydroxybenzoate, 3-hydroxybenzoic acid methyl ester, m-carbomethoxyphenol, methyl m-oxybenzoate, m-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, 3-hydroxy-benzoic acid methyl ester, unii-569m9g3stj, 3-methoxycarbonyl phenol, benzoic acid, m-hydroxy-, methyl ester
CID PubChem 88068
Nom IUPAC 3-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxybenzoate
Note relative au nom 98%
Point de fusion 70.0°C to 74.0°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 280.0°C to 281.0°C (709.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CO2CH3
Quantité 100 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 3-hydroxybenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.