Learn More
Méthyl 3-méthoxybenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044997
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11352846
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09041.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5368-81-0 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5368-81-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017193
Clé InChI DUKYPQBGYRJVAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl m-anisate, methyl m-methoxybenzoate, 3-methoxybenzoic acid methyl ester, m-anisic acid, methyl ester, benzoic acid, 3-methoxy-, methyl ester, 3-methoxybenoic acid methyl ester, m-methoxybenzoic acid methyl ester, mehtyl 3-methoxybenzoate, acmc-1asq5, m-anisic acid methyl ester
CID PubChem 79332
Nom IUPAC methyl 3-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-methoxybenzoate
Densité 1.15
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.527
Quantité 10 g
Beilstein 2208567
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%