Learn More
3-phénylpropionate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367385
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Code produit. 11367385
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L05310.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-25-3 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Methyl 3-phenylpropionate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester is an ester derivative of 3-phenylpropionic acid that is sometimes present in fragrance ingredients. It is also used as an application, aromatic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-phénylpropionate de méthyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Acide 3-phénylpropionique L’ester méthylique est un dérivé ester de l’acide 3-phénylpropionique qui est parfois présent dans les ingrédients de parfum. Il est également utilisé comme un intermédiaire aromatique d’application.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-25-3
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00017209
Clé InChI RPUSRLKKXPQSGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-phenylpropionate, methyl hydrocinnamate, benzenepropanoic acid, methyl ester, 3-phenylpropionic acid methyl ester, methyl benzenepropanoate, hydrocinnamic acid, methyl ester, methyl dihydrocinnamate, methyl beta-phenylpropionate, methyl b-phenylpropionate, unii-111lc1gi10
CID PubChem 7643
Nom IUPAC 3-phénylpropanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-phenylpropionate
Densité 1.045
Point d’ébullition 236°C to 239°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.502
Quantité 50 g
Beilstein 1909591
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté 98%