Learn More
Carbamate de méthyle [[4-[2-[[(3-éthyl-4-méthyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl] (carbamate de glimépiride), Mikromol™
Code produit 17971526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971526 100 mg 100mg
30052604 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17971526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0647.03
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Carbamate de méthyle [[4-[2-[[(3-éthyl-4-méthyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl] (carbamate de glimépiride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glimepiride Carbamate
CAS 119018-30-3
Noms d’analytes ou de composants Glimepiride Carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H23 N3 O6 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
SMILES CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O
Nom IUPAC méthyl N-[4-[2-[(4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carbonate)amino]éthyl]phényl]sulfonylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 409.46
Quantité 100 mg
Poids de la formule 409,1308 g/mol