Learn More
Carbamate de méthyle [[4-[2-[[(3-éthyl-4-méthyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl] (carbamate de glimépiride), Mikromol™
Description
Carbamate de méthyle [[4-[2-[[(3-éthyl-4-méthyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]éthyl]phényl]sulfonyl] (carbamate de glimépiride)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glimepiride Carbamate |
| CAS | 119018-30-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Glimepiride Carbamate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H23 N3 O6 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Glimepiride Imp. C (EP), Glimepiride USP Related Compound C, Glimepiride USP RC C, Methyl [[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamate, Glimepiride Carbamate, Glimepiride Related Compound C, Glimepiride Impurity C |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24) |
| SMILES | CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)OC)C1=O |
| Nom IUPAC | méthyl N-[4-[2-[(4-éthyl-3-méthyl-5-oxo-2H-pyrrole-1-carbonate)amino]éthyl]phényl]sulfonylcarbamate |
| Afficher plus |