Learn More
4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzoate de méthyle, Mikromol
Code produit 30458185
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30458185 4 x 25 mg -
30050980 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30458185 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3566.0700254AMP
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzoate de méthyle, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 314268-40-1
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H20 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzoic acid, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-, methyl ester, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid methyl ester, 4-[(4-Methylpiperazino)methyl]benzoic acid methyl ester, Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate, Methyl 4-[(4-methylpiperazino)methyl]benzoate
Formule InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-15-7-9-16(10-8-15)11-12-3-5-13(6-4-12)14(17)18-2/h3-6H,7-11H2,1-2H3
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)c1ccc(CN2CCN(C)CC2)cc1
Nom IUPAC 4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 248.32
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 248.1525 g/mol