Learn More
4-(acétylamino)-2-méthoxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Product Code. 17983066
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17983066 100 mg 100mg
30049942 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17983066 Supplier Mikromol Supplier No. MM0073.05
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(acétylamino)-2-méthoxybenzoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
CAS 4093-29-2
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H13 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC
Nom IUPAC 4-acétamido-2-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Quantité 100 mg
Poids de la formule 223,0845 g/mol