Learn More
4-(acétylamino)-2-méthoxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Descrizione
4-(acétylamino)-2-méthoxybenzoate de méthyle
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate |
| CAS | 4093-29-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H13 N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Metoclopramide Imp. D (EP), Metoclopramide USP Related Compound D, Metoclopramide USP RC D, Methyl 4-(Acetylamino)-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound D, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Metoclopramide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-8-4-5-9(11(14)16-3)10(6-8)15-2/h4-6H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(NC(=O)C)cc1OC |
| Nom IUPAC | 4-acétamido-2-méthoxybenzoate de méthyle |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?