Learn More
4-(acétylamino)-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Code produit 30050572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050572 25 mg 25mg
30052174 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050572 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0073.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-(acétylamino)-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
CAS 4093-31-6
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 Cl N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Metoclopramide Imp. B (EP), Metoclopramide USP Related Compound B, Metoclopramide USP RC B, Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Metoclopramide Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Nom IUPAC 4-acétamido-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 257.67
Quantité 25 mg
Poids de la formule 257,0455 g/mol