Learn More
4-(acétylamino)-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Description
4-(acétylamino)-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| CAS | 4093-31-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H12 Cl N O4 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Metoclopramide Imp. B (EP), Metoclopramide USP Related Compound B, Metoclopramide USP RC B, Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-methoxybenzoate, Metoclopramide Related Compound B, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity B, Metoclopramide Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| Nom IUPAC | 4-acétamido-5-chloro-2-méthoxybenzoate de méthyle |
| Show More |