Learn More
4-acétylbenzoate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10045970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10045970
Marque: Thermo Scientific Acros 424770010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3609-53-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3609-53-8
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD00216474
Clé InChI QNTSFZXGLAHYLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-acetyl-, methyl ester, unii-3s3d53j4nt, 4-acetylbenzoic acid methyl ester, methyl4-acetylbenzoate, 4-acetyl-benzoic acid methyl ester, methyl 4-acetyl benzoate, pubchem22273, acmc-209ikx, #, ksc497k9b
CID PubChem 137990
Nom IUPAC 4-acétylbenzoate de méthyle
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-acetylbenzoate
Point de fusion 93.0°C to 95.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OOCC6H4COCH3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre amorphe