Learn More
4-amino-2-hydroxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Code produit 30050957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050957 25 mg 25mg
30050052 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050957 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0073.090025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-amino-2-hydroxybenzoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
CAS 4136-97-4
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-aminobenzoic acid methyl ester, 3-Hydroxy-4-methoxycarbonylaniline, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-Aminosalicylic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-4-aminobenzoate, Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 4-aminosalicylate, Methyl p-aminosalicylate, NSC 30263, NSC 48927, p-Aminosalicylic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(N)cc1O
Nom IUPAC 4-amino-2-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 167.16
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0582 g/mol