Learn More
4-amino-3-chlorobenzoate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10195353 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10195353 1 g Flacon en verre 1g
10359030 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10195353 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84228-44-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.61
Numéro MDL MFCD01320686
Clé InChI WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
CID PubChem 1515284
Nom IUPAC méthyl4-amino-3-chlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Note relative au nom 97%
Point de fusion 106°C to 110°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NH2C6H3(Cl)COOH
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.