Learn More
4-Amino-3-chlorobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026496
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11490707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22519.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84228-44-4 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84228-44-4
Formule moléculaire C8H8ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 185.607
Numéro MDL MFCD01320686
Clé InChI WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-amino-3-chlorobenzoic acid methyl ester, 4-amino-3-chloro-benzoic acid methyl ester, methyl 4-amino-3-chloro-benzoate, benzoic acid, 4-amino-3-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl aniline, pubchem10804, akos bb-3098, timtec-bb sbb003712, acmc-20a51m, methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
CID PubChem 1515284
Nom IUPAC méthyl4-amino-3-chlorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
Point de fusion 112°C to 113°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 185.61
Pourcentage de pureté 99%