Learn More
4-aminobenzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419233
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11419233
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11715.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 619-45-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Methyl 4-aminobenzoate is used in the synthesis of guanidine alkaloids, (±)-martinelline and (±)-martinellic acid by a protic acid catalyzed hetero Diels-Alder coupling reaction with N-Cbz 2-pyrroline. It is also used in organic synthesis and acts as a dye intermediate. Further, it is used to prepare 4-(2-methyl-4-oxo-4H-quinazolin-3-yl)-benzoic acid methyl ester by reacting with 2-acetylamino-benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 4-aminobenzoate est utilisé dans la synthèse d’alcaloïdes de la guanidine, de la (±)-martinelline et de l’acide (±)-martinellique par une réaction de couplage de type hétéro-Diels-Alder catalysée par l’acide protique avec la N-Cbz2-pyrroline. Il est également utilisé dans la synthèse organique et agit comme intermédiaire de colorant. De plus, il est utilisé pour préparer l’ester méthylique de l’acide 4-(2-méthyl-4-oxo-4H-quinazoline-3-yl)-benzoïque en réagissant avec l’acide 2-acétylamino-benzoïque.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-45-4
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00007891
Clé InChI LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
CID PubChem 12082
Nom IUPAC méthyl 4-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-aminobenzoate
Point de fusion 110°C to 114°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 25 g
Beilstein 775913
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.