Learn More
4-chloroacétoacétate de méthyle, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15472019
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15472019
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64709.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32807-28-6 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32807-28-6
Formule moléculaire C5H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 150.56
Numéro MDL MFCD00000938
Clé InChI HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-chloroacetoacetate, methyl 4-chloro-3-oxo-butanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, methyl ester, 4-chloroacetoacetic acid methyl ester, methyl 4-chloro-3-oxobutyrate, methyl gamma-chloroacetoacetate, methyl-4-chloroacetoacetate, acetoacetic acid, 4-chloro-, methyl ester, 4-chloroacetonacetic acid nethyl ester, pubchem11042
CID PubChem 36240
Nom IUPAC méthyl4-chloro-3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-chloroacetoacetate
Couleur Incolore
Densité 1.305 g/mL
Point d’ébullition 85°C (4 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.456
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1759939
Poids de la formule 150.56
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 4-chloroacetoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl 4-chloroacetoacetate