Learn More
4-cyanobenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044816
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11348115
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08365.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1129-35-7 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
It finds its application in the chemoselective biotransformation of nitriles by Rhodococcus equi A4 and in the design of 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolinecarboxaldehyde as a reagent for ultrasensitive determination of primary amines by capillary electrophoresis using laser fluorescence detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application dans la biotransformation chimiosélective des nitriles par le Rhodococcus equi A4 et dans la conception du 3-(4-carboxybenzoyl)-2-quinolinecarboxaldéhyde comme réactif pour la détermination par ultrasons des amines primaires par électrophorèse capillaire à l’aide de la détection par fluorescence laser.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1129-35-7
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00001823
Clé InChI KKZMIDYKRKGJHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-cyanobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-cyano-, methyl ester, methyl p-cyanobenzoate, unii-f8fms7o8xg, f8fms7o8xg, benzoic acid, p-cyano-, methyl ester, 4-cyano-benzoic acid methyl ester, methyl4-cyanobenzoate, methyl-4-cyanobenzoate, acmc-1bs5i
CID PubChem 70791
Nom IUPAC Méthyle 4-cyanobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-cyanobenzoate
Point de fusion 65°C to 69°C
Point d’ébullition 142°C to 144°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1866980
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 99%