Learn More
4-hydroxybenzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021803
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11402457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14289.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 99-76-3 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le méthyl 4-hydroxybenzoate est utilisé comme agent antifongique. Il est également utilisé comme conservateur dans les aliments, les boissons et les cosmétiques. Il agit comme inhibiteur de la croissance des moisissures et, dans une moindre mesure, des bactéries. Il joue le rôle de transporteur dans les solutions ophtalmiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-76-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Numéro MDL MFCD00002352
Clé InChI LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylparaben, methyl paraben, methyl p-hydroxybenzoate, nipagin, methyl parahydroxybenzoate, maseptol, p-hydroxybenzoic acid methyl ester, 4-hydroxybenzoic acid methyl ester, p-carbomethoxyphenol, tegosept m
CID PubChem 7456
ChEBI CHEBI:31835
Nom IUPAC 4-hydroxybenzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-hydroxybenzoate
Point de fusion 125°C to 128°C
pH 5.8
Point d’ébullition ∼280°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 509801
Merck Index 14,6107
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl 4-hydroxybenzoate