Learn More
(4-hydroxyméthyl)benzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11475137
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11475137
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22564.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6908-41-4
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00009984
Clé InChI VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
CID PubChem 81325
Nom IUPAC 4-(hydroxyméthyl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate
Point de fusion 46°C to 52°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%