Learn More
4-hydroxyphénylacétate de méthyle, Mikromol™
Product Code. 30052482
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30052482 100 mg 100mg
30051491 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30052482 Supplier Mikromol Supplier No. MM0013.14
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-hydroxyphénylacétate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
CAS 14199-15-6
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Hydroxy-benzeneacetic acid methyl ester, Acetic acid, (p-hydroxyphenyl)-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester, 4-Hydroxybenzeneacetic acid methyl ester, Methyl (4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl (p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(4-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-(p-hydroxyphenyl)acetate, Methyl 4-hydroxybenzeneacetate, p-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester, Methyl 4-Hydroxyphenylacetate
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 2-(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol