Learn More
4-iodobutyrate de méthyle, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10294614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10294614 5 g Flacon en verre 5g
10493074 1 g Flacon en verre 1g
2 options
Code produit. 10294614
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14273-85-9 | C5H9IO2 | 228.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14273-85-9
Formule moléculaire C5H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 228.02
Numéro MDL MFCD00674066
Clé InChI NBCIIVXSBPDKOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-iodobutyrate, butanoic acid, 4-iodo-, methyl ester, butyric acid, 4-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobutyrate, acmc-1bwlv, methyl gamma-iodobutyrate, 4-iodobutyric acid methyl ester, butanoic acid, 4-iodo-,methyl ester
CID PubChem 547991
Nom IUPAC 4-iodobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-iodobutyrate
Note relative au nom Stabilized
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6890g/mL
Point d’ébullition 80°C to 83°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire I(CH2)3COOCH3
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.689
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 228.02
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide