Learn More
4-méthoxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Code produit 17967964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967964 25 mg 25mg
17939404 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17967964 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1063.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
4-méthoxybenzoate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-Methoxybenzoate
CAS 121-98-2
Noms d’analytes ou de composants Methyl 4-Methoxybenzoate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme p-Anisic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-(Methoxycarbonyl)anisole, 4-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate, Methyl p-anisate, Methyl p-methoxybenzoate, NSC 7324, p-Methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl Salicylate Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC)cc1
Nom IUPAC 4-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Quantité 25 mg
Poids de la formule 166,063 g/mol