Learn More
4-méthyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate de méthyle, Mikromol™
Description
4-méthyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| CAS | 917392-54-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl 4-Methyl-3-[(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino]benzoate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C18H16N4O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Methyl 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzoic Acid Ester, Benzoic acid, 4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, methyl ester, Methyl 4-methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Methyl 4-Methyl-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzoate, Nilotinib methyl ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H16N4O2/c1-12-5-6-13(17(23)24-2)10-16(12)22-18-20-9-7-15(21-18)14-4-3-8-19-11-14/h3-11H,1-2H3,(H,20,21,22) |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(C)c(Nc2nccc(n2)c3cccnc3)c1 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimid-2-yl)amino]benzoate de méthyle |
| Afficher plus |