Learn More
Méthyle 4-(méthylamino)benzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau. (1,2 g/l) (25°C) insoluble dans l-hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Il est légèrement soluble dans l’eau. (1,2 g/l) (25°C) insoluble dans l-hexane.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(methylamino)benzoate |
| Point de fusion | 92°C to 97°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2803327 |
| Informations sur la solubilité | It is slightly soluble in water. (1.2g/L) (25°C insoluble in hexane. |
| Poids de la formule | 165.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |