Läs mer
Läs mer
4-(méthylsulfonylméthyl)benzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Beskrivning
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate |
| Point de fusion | 164°C to 166°C |
| Quantité | 2 g |
| Beilstein | 7810971 |
| Poids de la formule | 228.27 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering