Läs mer
4-(méthylsulfonylméthyl)benzoate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7044283
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11317535
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05657.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 160446-22-0 | C10H12O4S | 228.262 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 160446-22-0
Formule moléculaire C10H12O4S
Poids moléculaire (g/mol) 228.262
Numéro MDL MFCD00051693
Clé InChI XCKJFFWCTKJUKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-methylsulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methanesulfonylmethyl benzoate, methyl 4-methylsulfonyl methyl benzoate, benzoic acid, 4-methylsulfonyl methyl-, methyl ester, acmc-20akgt, maybridge1_002811, methyl 4-methanesulphonylmethyl benzoate
CID PubChem 2804364
Nom IUPAC 4-(méthylsulfonylméthyl)benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(methylsulfonylmethyl)benzoate
Point de fusion 164°C to 166°C
Quantité 2 g
Beilstein 7810971
Poids de la formule 228.27
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.