Learn More
Méthyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate, Mikromol™
Code produit 30462537
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462537 4 x 25 mg -
30051768 25 mg 25mg
30051461 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30462537 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1001.0500254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Méthyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
CAS 31858-66-9
Noms d’analytes ou de composants Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H22 O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroiso-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. E (EP), Methyl Mycophenolate (EP Impurity E)
Formule InChI InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)22-3)5-7-12-16(20)15-13(9-24-18(15)21)11(2)17(12)23-4/h5,20H,6-9H2,1-4H3/b10-5+
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C
Nom IUPAC méthyl (E)-6-(4-hydroxy-6-méthoxy-7-méthyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-méthylhex-4-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 334.36
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 334.1416 g/mol