Learn More
Carbamate de méthyle [5-(4-méthylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl], Mikromol™
Code produit 30052177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052177 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052177 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0882.060025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
méthyl [5-(4-méthylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 31545-31-0
Noms d’analytes ou de composants Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H15 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP), Mebendazole Related Compound F, Mebendazole Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
Nom IUPAC N-[5-(4-méthylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 309.32
Quantité 25 mg
Poids de la formule 309,1113 g/mol