Learn More
Méthyl (5-benzoyl-1-méthyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mikromol™
Product Code. 30051193
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Unit Size:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30051193 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051193 Supplier Mikromol Supplier No. MM0882.04
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
méthyl (5-benzoyl-1-méthyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 132119-11-0
Noms d’analytes ou de composants Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H15 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Mebendazole Imp. D (EP), Mebendazole USP Related Compound D, Mebendazole USP RC D, Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Related Compound D, Mebendazole Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3
Nom IUPAC N-(5-benzoyl-1-méthylbenzimidazol-2-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 309.32
Quantité 50 mg
Poids de la formule 309,1113 g/mol