Learn More
Méthyle 5-bromo-2-méthylbenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15418448
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15418448
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61861.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79669-50-4 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate is used as a catalytic agent, petrochemical additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyl 5-bromo-2-méthylbenzoate est utilisé comme agent catalytique, additif pétrochimique
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79669-50-4
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD09839555
Clé InChI FDCYLMYCHALQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate, methyl 5-bromo-o-toluate, methyl5-bromo-2-methylbenzoate, 5-bromo-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-bromo-2-methyl-, methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoicacid, methyl 4-bromo-toluate, pubchem10936, acmc-1bhme
CID PubChem 316201
Nom IUPAC méthyl 5-bromo-2-méthylbenzoate
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre