Learn More
Méthyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mikromol™
Description
méthyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl (5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 20367-38-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl (5-Chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H8 Cl N3 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Fenbendazole Imp. B (EP), Fenbendazole USP Related Compound B, Fenbendazole USP RC B, N-(6-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamic acid methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-chloro-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 2-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-chlorobenzimidazole, G 981, Methyl (5-chloro-2-benzimidazolyl)carbamate, Fenbendazole Related Compound B, Albendazole Impurity G, Fenbendazole Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(Cl)ccc2[nH]1 |
| Nom IUPAC | N-(5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle |
| Afficher plus |