Learn More
méthyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Code produit 17952656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17952656 25 mg 25mg
17931796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17952656 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0382.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
méthyl [5-propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Noms d’analytes ou de composants Albendazole sulfone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H15 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
Nom IUPAC N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 297.33
Quantité 25 mg
Poids de la formule 297,0783 g/mol